Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Ampuled under argon
39578.03EA 1950 DKK
39578.03 39578.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium(III)
Formel: C₁₈H₅₄N₃Si₆Y
Molekylvægt: 570,06 g/mol
Kogepunkt: 105 °C (10^-4 mmHg) (subl.)
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210649
CAS-nummer: 41836-28-6
UN nummer: 3396
ADR: 4.3,II