1-Naphthylacetamide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23986.36EA 4730 DKK
B23986.36 B23986.14 B23986.22
1-Naphthylacetamide ≥98%
1-Naphthylacetamide
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molekylvægt: 185,23 g/mol
Smeltepunkt: 176…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004047
CAS-nummer: 86-86-2
EINECS: 201-704-2