4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53118.MDEA 4580 DKK
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂
Molekylvægt: 165,99 g/mol
Smeltepunkt: 104…109 °C
MDL Number: MFCD08235084
CAS-nummer: 913835-27-5