5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H29212.03EA
1160
DKK
H29212.03
H29212.09
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate
Formel:
C₄H₅BN₂O₂·0.5H₂O Molekylvægt: 132,91 g/mol (123,91 anhy) Smeltepunkt: >300 °C |
MDL Number:
MFCD03002366 CAS-nummer: 696602-91-2 |