2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26976.MDEA 3700 DKK
H26976.MD H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₅BN₂O₃
Smeltepunkt: 201…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037497
CAS-nummer: 1073354-84-3