4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32612.03EA 3700 DKK
H32612.03 H32612.MD
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇IN₂
Molekylvægt: 270,07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11707168
CAS-nummer: 23889-85-2