4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L11876.06EA 1570 DKK
L11876.06 L11876.03
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉BrN₂
Molekylvægt: 189,06
Kogepunkt: 101…102 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 32…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052532
CAS-nummer: 15801-69-1
EINECS: 000-000-0