4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11759.06EA 558 DKK
A11759.06 A11759.14 A11759.22
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Molekylvægt: 175,03
Smeltepunkt: 118…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005242
CAS-nummer: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2