3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21592.03EA 1250 DKK
B21592.03 B21592.06
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆BrN₃
Molekylvægt: 176,02 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00663065
CAS-nummer: 146941-72-2