Guanine hydrochloride
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH3814.1EA 190.13 DKK
ROTH3814.1
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Formel: C₅H₆ClN₅O
Molekylvægt: 187,59 g/mol
MDL Number: MFCD00213670
CAS-nummer: 635-39-2
EINECS: 211-235-5