2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L12919.06EA
828
DKK
L12919.06
L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formel:
C₆H₆O₃ Molekylvægt: 126,11 Kogepunkt: 222…223 °C Smeltepunkt: 93…96 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005523 CAS-nummer: 766-39-2 EINECS: 212-165-8 |