6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
32791.22EA 1480 DKK
32791.22 32791.14 32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formel: C₂₂H₃₈O₇
Molekylvægt: 414,54 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C
Smeltepunkt: 113…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005377
CAS-nummer: 137-66-6
EINECS: 205-305-4