4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H58800.04EA 2990 DKK
H58800.04 H58800.09
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Formel: C₁₁H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863325
CAS-nummer: 50847-06-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III