Diphenylphosphoryl azide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAD1672-250GEA 2420 DKK
TCIAD1672-250G TCIAD1672-5G TCIAD1672-25G
Diphenylphosphoryl azide ≥97.0% (by GC)
Diphenylphosphoryl azide
Formel: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Molekylvægt: 275,20
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001987
CAS-nummer: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN nummer: 3278
ADR: 6.1,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/65/28978465.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %