Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12124.06EA
308
DKK
A12124.06
A12124.14
A12124.22
Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Diphenylphosphoryl azide
Formel:
C₁₂H₁₀N₃O₃P Molekylvægt: 275,20 Kogepunkt: 161…162 °C (0,5 mmHg) Massefylde: 1,275 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00001987 CAS-nummer: 26386-88-9 EINECS: 247-644-0 UN nummer: 3278 ADR: 6.1,III |