(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25609.06EA
420
DKK
B25609.06
B25609.14
B25609.22
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel:
C₂₁H₂₀ClO₂P Molekylvægt: 370,81 g/mol Smeltepunkt: 197…201 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00185663 CAS-nummer: 36626-29-6 |