(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L00917.09EA 498 DKK
L00917.09 L00917.18
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₅BrNP
Smeltepunkt: ∼ 200 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011794
CAS-nummer: 21331-80-6
EINECS: 244-335-2