2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21788.14EA 1720 DKK
B21788.14 B21788.06
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride 98%
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClNO₃
Molekylvægt: 215,64 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053022
CAS-nummer: 93983-01-8
EINECS: 301-288-3