3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24217.06EA 2050 DKK
B24217.06 B24217.14 B24217.03
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₄
Molekylvægt: 165,94
Smeltepunkt: 239…243 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01009695
CAS-nummer: 94839-07-3