(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14473.0001EA 1190 DKK
8.14473.9999 8.14473.0001
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone til syntese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
Formel: C₂₅H₂₄N₂O₂
Molekylvægt: 384,4700 g/mol
MDL Number: MFCD00145260
CAS-nummer: 96293-17-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 97 - 99 °C
Molar Mass 384.47 g/mol