p-Tolyl chloroformate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO314560050EA 470 DKK
ACRO314560050
p-Tolyl chloroformate 97%
p-Tolyl chloroformate
Formel: C₈H₇ClO₂
Kogepunkt: 99,5 °C (20 mmHg)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013255
CAS-nummer: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN nummer: 3277
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %