9,12-Octadecadiynoic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM90400-10EA 12390 DKK
CAYM90400-10 CAYM90400-5 CAYM90400-1
9,12-Octadecadiynoic acid
9,12-Octadecadiynoic acid
Formel: C₁₈H₂₈O₂
MDL Number: MFCD00797685
CAS-nummer: 2012-14-8