2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with diisopropylethylamine
TCIAC1339-25MLEA 2380 DKK
TCIAC1339-25ML TCIAC1339-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (by GC) stabilised
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formel: C₆H₁₅ClOSi
Molekylvægt: 166,72 g/mol
Kogepunkt: 59°C
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009919
CAS-nummer: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/80/28938580.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %