Allantoin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO102841000EA
292
DKK
ACRO102841000
ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Formel:
C₄H₆N₄O₃ Molekylvægt: 158,12 g/mol Smeltepunkt: 230 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005260 CAS-nummer: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |