2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAT1232-5GEA 739 DKK
TCIAT1232-5G TCIAT1232-25G
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone
Formel: C₁₇H₁₈O
Molekylvægt: 238,3242 g/mol
Kogepunkt: 188°C
MDL Number: MFCD00060094
CAS-nummer: 3478-88-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/74/28995274.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %