3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD3289-25GEA 263 DKK
TCIAD3289-25G
3,4-Dimethylbenzophenone ≥98.0% (by GC)
3,4-Dimethylbenzophenone
Formel: C₁₅H₁₄O
Molekylvægt: 210,28 g/mol
Kogepunkt: 335°C
MDL Number: MFCD00008525
CAS-nummer: 2571-39-3
EINECS: 219-916-9
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/64/28980264.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 and le 48.0 deg-C