3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20965.22EA 1680 DKK
B20965.22 B20965.14
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenone
Formel: C₁₅H₁₄O
Molekylvægt: 210,28 g/mol
Kogepunkt: 335 °C
Smeltepunkt: 44…47 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008525
CAS-nummer: 2571-39-3
EINECS: 219-916-9