4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenone
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15081500EA 2140 DKK
EHERC15081500
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenone
4-Methoxy-3,3'-dimethylbenzophenone
Formel: C₁₆H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00128925
CAS-nummer: 41295-28-7
EINECS: 255-300-6