4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22067.06EA 1530 DKK
B22067.06 B22067.03
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formel: C₁₆H₁₆O₂
Molekylvægt: 240,30
Kogepunkt: 162…163 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,10
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800683
CAS-nummer: 144896-51-5
EINECS: 000-000-0