1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52773.03EA 911 DKK
H52773.03 H52773.06
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molekylvægt: 214,31
Kogepunkt: 95…99 °C (0,6 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114980
CAS-nummer: 392331-89-4