4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H30779.06EA 1840 DKK
H30779.06 H30779.03
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 200,28
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01076201
CAS-nummer: 87120-72-7
ADR: 8,III