(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H30538.06EA 7510 DKK
H30538.06 H30538.03
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 200,28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094718
CAS-nummer: 625471-18-3
ADR: 8,III