(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26937.06EA
6870
DKK
H26937.06
H26937.03
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekylvægt: 200,28 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03094717 CAS-nummer: 188111-79-7 ADR: 8,III |