Geranyl bromide 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14093.22EA
6280
DKK
A14093.22
A14093.14
A14093.06
Geranyl bromide 96%
Geranyl bromide
Formel:
C₁₀H₁₇Br Molekylvægt: 217,16 Kogepunkt: 99…101 °C (10 mmHg) Massefylde: 1,094 Flammepunkt: 95 °C (203 °F) |
MDL Number:
MFCD00000243 CAS-nummer: 6138-90-5 EINECS: 228-123-7 |