1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO421900250EA 537 DKK
ACRO421900250
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 96%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Formel: C₁₅H₁₅N
Molekylvægt: 209,29 g/mol
Smeltepunkt: 111…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082627
CAS-nummer: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 117 °C
HPLC ≥95 %