Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11473.14EA
1320
DKK
A11473.14
A11473.36
A11473.22
Theophylline-7-acetic acid ≥98%
Theophylline-7-acetic acid
Formel:
C₉H₁₀N₄O₄ Molekylvægt: 238,20 Smeltepunkt: 268…272 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00022832 CAS-nummer: 652-37-9 EINECS: 211-490-2 |