Theophyllin monohydrate ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15997.18EA
264
DKK
A15997.18
A15997.0B
A15997.30
Theophyllin monohydrate ≥99%
Theophyllin monohydrate
Formel:
C₇H₈N₄O₂·1H₂O Molekylvægt: 198,18 g/mol (180,16 anhy) Smeltepunkt: 270…274 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151659 CAS-nummer: 5967-84-0 EINECS: 200-385-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |