Theophyllin
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0176.00EA 13710 DKK
PROOMM0176.00
Theophyllin
Theophyllin
Formel: C₇H₈N₄O₂
Molekylvægt: 180,16 g/mol
MDL Number: MFCD00079619
CAS-nummer: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III