Theophyllin
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J60203.5HEA 868 DKK
J60203.5H J60203.RX
Theophyllin
Theophyllin
Formel: C₇H₈N₄O₂
Molekylvægt: 180,16 g/mol
Smeltepunkt: 270…274 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079619
CAS-nummer: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III