(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18094.0010EA 1080 DKK
8.18094.9999 8.18094.0010
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide til syntese, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
Molekylvægt: 429,30
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011966
CAS-nummer: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 194 - 196 °C
Molar Mass 429.29 g/mol