(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A18882.30EA
10120
DKK
A18882.30
A18882.18
A18882.09
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molekylvægt: 429,30 Smeltepunkt: 186…189 °C |
MDL Number:
MFCD00011966 CAS-nummer: 52509-14-5 EINECS: 257-977-3 |