Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
39320.09EA 2590 DKK
39320.09 39320.18 39320.04
Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Aluminium magnesium isopropoxide
Formel: C₂₄H₅₆Al₂MgO₈
Molekylvægt: 550,965 g/mol
Kogepunkt: 114 °C (0,2 mmHg)
Smeltepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070426
CAS-nummer: 69207-83-6
UN nummer: 3181
ADR: 4.1,III