Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L16088.03EA 775 DKK
L16088.03 L16088.14 L16088.06
Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Bis(pinacolato)diboron
Formel: C₁₂H₂₄B₂O₄
Molekylvægt: 253,94
Smeltepunkt: 133…139 °C
MDL Number: MFCD00799570
CAS-nummer: 73183-34-3