Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Leverandør: US Biological
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
USBIE3452EA
1770
DKK
USBIE3452
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formel:
C₂₈H₄₄O Molekylvægt: 396,66 g/mol |
MDL Number:
MFCD00166988 CAS-nummer: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II |