Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC0005-1GEA 419 DKK
TCIAC0005-1G
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (by HPLC)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formel: C₂₈H₄₄O
Molekylvægt: 396,66 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00166988
CAS-nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/14/28937114.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +100 to +109 deg (C=1.5, EtOH)