Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOICRS0295EA 2220 DKK
PROOICRS0295
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formel: C₂₈H₄₄O
Molekylvægt: 396,66
MDL Number: MFCD00166988
CAS-nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II