Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J61610.09EA 2910 DKK
J61610.09 J61610.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formel: C₂₈H₄₄O
Molekylvægt: 396,66
Smeltepunkt: 114…118 °C
MDL Number: MFCD00166988
CAS-nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II