Tricyclazole, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
45808-10MGEA 431 DKK
45808-10MG
Tricyclazole, Supelco®
Tricyclazole
Formel: C₉H₇N₃S
CAS-nummer: 41814-78-2
EINECS: 255-559-5