2-Sulphobenzoic cyclic anhydride til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41501.0025EA 1190 DKK
8.41501.0025 8.41501.9999
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formel: C₇H₄O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005879
CAS-nummer: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 122 °C
Molar Mass 184.17 g/mol