2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13314.22EA
2520
DKK
A13314.22
A13314.36
A13314.14
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥94%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formel:
C₇H₄O₄S Kogepunkt: 184…186 °C (18 mmHg) Smeltepunkt: ∼ 120 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005879 CAS-nummer: 81-08-3 EINECS: 201-322-6 |